Learn More
Sartorius Funnel
Reusable stainless steel funnels for microbial enumeration and particle counting.
Marca:  Sartorius 6981065
304.22 EUR valido fino al 2025-10-26
Usa il codice promo "24136" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15694137
  • 433.00€ / Pezzo
Focus on Agri-Science Testing
Usa il codice promozionale 24136 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Reusable stainless steel funnels for microbial enumeration and particle counting.
  • Specially designed for use in microbiological quality assurance, these three filter holders differ only in their capacity
  • The reusable funnels feature a special locking clamp that simplifies the positioning and removal of the membrane filter, ensuring secure lock-down
  • For traceability, each filter funnel has an individual serial number
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Autoclavable
Combisart System
Colony or particle counting
Stainless Steel
100 mL
Funnel
Closure clamp
4.7/5 cm