Learn More
Sartorius Bilance di precisione Entris™
Delivers effective and reliable weighing results in daily work. Sartorius Entris™ Precision Balances provide easy and clearly structured user interface, logical key assignment and excellent readability for error-free operation.
1000.00€ - 1760.00€
Specifica
Leggibilità | 1 mg |
---|---|
Linearità | 2 mg |
Ripetibilità | 1 mg |
Dimensioni (P x L x A) | 230 x 303 x 136 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno vasca | 115 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15263913
|
Sartorius
ENTRIS623-1S |
620 g | ENTRIS623-1S | 1.0 s | N/A | ||||
15283913
|
Sartorius
ENTRIS153-1S |
150 g | ENTRIS153-1S | 1.3 s | N/A | ||||
15273913
|
Sartorius
ENTRIS423-1S |
420 g | ENTRIS423-1S | 1.0 s | N/A | ||||
15293913
|
Sartorius
ENTRIS323-1S |
320 g | ENTRIS323-1S | 1.1 sec. | N/A | ||||
15253903
|
Sartorius
ENTRIS323I-1S |
320 g | ENTRIS323i-1S | 1.1 sec. | N/A | ||||
15223903
|
Sartorius
ENTRIS423I-1S |
420 g | ENTRIS423i-1S | 1.0 sec. | N/A | ||||
15233903
|
Sartorius
ENTRIS153I-1S |
150 g | ENTRIS153i-1S | 1.3 sec. | N/A | ||||
15203903
|
Sartorius
ENTRIS623I-1S |
620 g | ENTRIS623i-1S | 1.0 sec. | N/A | ||||
Descrizione
- Display ad alto contrasto con retroilluminazione bianca e cifre da 15 mm; straordinaria facilità di lettura con qualsiasi condizione luminosa ambientale
- Nuova concezione operativa: agevole configurazione delle singole impostazioni con istruzioni passo-passo concise e basate su menu (scelta tra 5 lingue) e navigazione semplificata con i tasti freccia
- Disponibile con calibrazione interna o esterna
- Porta di interfaccia bidirezionale RS-232C; cavo opzionale Sartorius per la connessione della bilancia a una porta USB
- Massima facilità di utilizzo
- A tutti i tasti corrispondono azioni
- Pannello di controllo ben definito
- Cella di pesatura monolitica con elevata stabilità termica e tempi di risposta molto veloci
- Velocità di risposta e stabilità del display
- Interfaccia utente basata sulla lingua
- Commutazione tra 5 unità
Applicazioni
Pesata percentuale, conversione tra unità, pesatura di animali, calcolo totale netto, determinazione della densità e conteggio
Specifica
1 mg | |
1 mg | |
115 mm |
2 mg | |
230 x 303 x 136 mm |