Learn More
Sartorius Density Kits, for Secura™, Quintix™ and Practum™ Analytical Balances
For Secura™, Quintix™ and Practum Analytical Balances.
Marca: Sartorius YDK03
764.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For use with Secura™, Quintix™ and Practum Analytical Balances.
Specifica
Secura, Quintix, Practum Analytical Balance | |
Density Determination Kit |