Learn More
Sartorius Combisart™ Multibranch Systems for Colony Counting
Sterile venting of every filter station
Marca:  Sartorius 16824-CS
Codice prodotto. 11773703
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Combisart 3-branch manifolds, pre-assembled with funnels and lids
12.5cm2
Stainless Steel
4.7 in.
4 in.
17.1 in.
Microbiological analysis or particle count in quality assurance
100mL
TR 20 x 2 female threads
Hose nipple, DN 10
120mm
103mm
435mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Sartorius Combisart™ Multibranch Systems for Colony Counting > 3 X 100mL with funnels and lids