Learn More
Sartorius Combisart™ Accessories for Colony Counting
Accessories for Sartorius Combisart Individual and Multibranch Systems for Colony Counting
211.00€ - 875.00€
Specifica
Product Type Base Support
Area di filtraggio 12.5cm2
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Microbiological analysis or particle count in quality assurance
Include 50mm Frit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Stile uscita Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Stile uscita Prezzo Quantità e disponibilità  
10699792
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
16840
TR 20 x 2mm male thread with DN 24 (≈24mm) hexagonal nut
211.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 01-08-2025
Add to basket
10469511
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
16841
Hose Nipple, DN 10
875.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
Add to basket
Description
Description
For use with Combisart Individual and Multibranch Systems for Colony Counting (Rep. Cat. Nos. 14-555-800 and 14-555-802).
Specifications
Specifications
Base Support
Stainless Steel
50mm Frit
12.5cm2
Microbiological analysis or particle count in quality assurance
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates