Learn More
Sartorius Puntali non filtranti per pipette Optifit
Assicurano una perfetta adesione e una tenuta ermetica sulle pipette Sartorius, per la massima precisione e riproducibilità del pipettaggio. I puntali non filtranti per pipette Sartorius Optifit prevedono una confezione con codifica a colori per facilitarne l'abbinamento con la pipetta Sartorius adeguata.
Marca: Sartorius 790200
68.54 EUR valido fino al 2025-09-30
Usa il codice promo "24311" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Assicurano una perfetta adesione e una tenuta ermetica sulle pipette Sartorius, per la massima precisione e riproducibilità del pipettaggio. La codifica a colori dei vassoi per puntali consente di identificare facilmente la pipetta Sartorius con il codice colore corrispondente.- Prodotti in camera sterile certificata ISO 8.
- Il materiale utilizzato per puntali, vassoi e rack (polipropilene) è riciclabile al 100%
- I rack sono completamente autoclavabili (121 oC, 20 min) e possono essere riutilizzati con le ricariche di puntali
- Involucro in plastica a tenuta d'aria per la massima purezza - l'involucro è un rifiuto normale e non speciale
- Le scatole con coperchio ribaltabile possono essere facilmente aperte e chiuse con una sola mano
- La codifica a colori dei vassoi dei puntali agevola l'abbinamento con una pipetta idonea
- Esente da RNasi, DNasi ed endotossine, certificato in base al numero di lotto.
- Le nuove etichette per rack indicano il volume del puntale, il tipo di puntale e il numero di lotto.
Certifications
CE certified. Manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485.
Specifica
Da 0,5 a 200 μl | |
Non sterile | |
Sterilizzabili in autoclave | |
5,1 cm | |
Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine | |
20 to 200 μL | |
Puntale Optifit | |
Giallo | |
Sartorius™ Biohit™ Picus, Sartorius™ Biohit™ eLINE™, Sartorius™ Biohit™ mLINE™, Sartorius™ Biohit™ Proline™ Plus | |
Optifit |
Non-filtered | |
Giallo | |
2,007in. | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
° | |
In rack | |
Non-filtered Tips | |
Single-use | |
No | |
Polipropilene |