Learn More
Sartorius Balance Density Determination Kits
GREENER_CHOICE
Use with Sartorius balances to determine the density of solids and liquids
Marca:  Sartorius YDK01
1340.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10131371
  • 1450.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Contenuto di tutti i kit
  • 2 becher (7°mm e 55°mm di diametro)
  • Telaio a barre
  • Termometro con clip di fissaggio
  • Piombo in vetro
  • Setaccio per l'immersione di campioni (complessivo per aggancio piatto)
  • Supporto per campioni (complessivo per aggancio piatto)
  • Piattaforma in metallo
Contenuto del kit CPA
  • Guarnizione per modelli ME
  • Disco di compensazione per modelli ME235S/P, ME254S
  • 3 adattatori
Contenuto dei kit Cubis
  • Adattatore per modelli LA/LP con schermatura per bilancia analitica
Contenuto del kit ED esteso
  • Adattatori per modelli LA/LP: 1 con e 1 senza schermatura per bilancia analitica
  • Disco di compensazione per modelli LA/LP2300D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bilancia CPA
Determinazione della densità di solidi e liquidi
2 becher (diam. 7 mm e 55 mm), telaio per barra, t
Density Determination Kit