Learn More
Sartorius Accessories for Biosart™ 100 Membrane Filtration
Biosart™ 100 Membrane Filtration is designed specifically for microbiological testing of pharmaceuticals, food, beverages, water and other liquids.
11.35€ - 204.00€
Specifica
Monouso | Reusable |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sartorius Biosart 100 |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Materiale | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Materiale | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11765545
|
Sartorius
16417 |
Adapter | ABS Copolymer | For easy transfer of the membrane onto agar |
11.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11392120
|
Sartorius
16414 |
Adapter | Silicone | Fits Biosart 100 Monitor onto 16840 or 16841 base |
15.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10730403
|
Sartorius
16835 |
Adapter | Stainless Steel | Fits Biosart 100 Monitors onto Combisart manifolds 16844, 16842 and 16843 |
204.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Accessories Descriptions
Adapter, ABS copolymer - 14-555-780- Biosart 100 Membrane Lifter
- For easy transfer of the membrane onto agar
- Biosart 100 Adapter
- Fits Biosart 100 Monitor onto 50 mm supports
- Biosart 100 Adapter
- 50 mm stainless-steel frit and silicone gasket
- Fits Biosart 100 Monitor onto 16840 or 16841 base
- Biosart 100 Adapter to accommodate various funnel types
- Fits Biosart 100 Monitors onto Combisart™ manifolds 16844, 16842 and 16843
- Replacement stopper for 16385
- 16385 adapts Biosart 100 Monitors on Combisart manifold
Specifica
Reusable | |
Sartorius Biosart 100 | |
Non-sterile |