missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | SARS |
---|---|
Concentrazione | 0.16 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16834224
|
Proteintech
15162-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16824224
|
Proteintech
15162-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene belongs to the class II amino-acyl tRNA family. The encoded enzyme catalyzes the transfer of L-serine to tRNA (Ser) and is related to bacterial and yeast counterparts.Specifica
SARS | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P26638, P49591, Q6P799 | |
20226, 266975, 6301 | |
SARS Fusion Protein Ag7270 | |
Primary | |
-20°C | |
SARS |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
SARS, Serine tRNA ligase, SERRS, SERS, seryl tRNA synthetase, Seryl tRNA(Ser/Sec) synthetase | |
SARS | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto