Learn More
Saponin, From Saponegin Glycosides (Off-White Powder/Practical Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. p-191654 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Plant origin, Saponegin glycosides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-39-8
Formula molecolare C6H16ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.648
InChI Key HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochloride
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Saponin
Nota nome Cell biology
Colore White
Quantità 25 g
Grado Practical
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Saponin, Practical Grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .