Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saponin, pract., from Quillaja Saponaria Molina
CAS: 74499-23-3
86.93€ - 1082.39€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10157800
|
Thermo Scientific Chemicals
419231000 |
100 g | Glass Bottle |
86.93€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10637571
|
Thermo Scientific Chemicals
419235000 |
500 g | Bottiglia in vetro |
285.42€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10743314
|
Thermo Scientific Chemicals
419230025 |
2.5 kg | Plastic drum |
1082.39€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
74499-23-3 | |
MFCD00081981 |
Specifica
Saponin | |
74499-23-3 | |
Red to Tan | |
Authentic | |
14, 8365 | |
Powder |
pract. | |
(c=20, water) (1 cm cell), (c=20, water) (1 cm cell) at 0nm, 2 max. at 520nm | |
3.8 to 4.6 (20% soln.) | |
MFCD00081981 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in diluted alcohol. 20% Solubility in water |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : TSCA