Learn More
Eppendorf™ Sandwich-Mode Spacer
Required for stacking rotors F-45-72-8 and F-45-48-11
Marca: Eppendorf™ 5301316005
32.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rotor spacer
- For use with rotors F-45-72-8 and F-45-48-11
Specifica
Spacer | |
Rotor F-45-72-8 and F-45-48-11 | |
Required for stacking rotors F-45-72-8 and F-45-48-11 |