Learn More
Masterflex™ Raccordo Luer SAN a una via
Connect these valves to bio-bags or sampling tubes. Cole-Parmer™ One-Way Luer Check Valves are molded onto the tubing for a seamless transition.
Marca:  Masterflex™ 30505-92
Codice prodotto. 11909638
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Valves feature low priming volume, ease of removing air bubbles during priming and operate in any spatial orientation. Manufactured DEHP-and latex-free silicone diaphragms. Materials meet USP CLass VI and ISO 10993 specifications. Each assembly comes packaged individually and can be sterilized.
Specifica
Specifica
Raccordo Luer One-Way
SAN
Confezione da 10