Learn More
Heathrow Scientific Sampling Scoop, Sterile
Durable sampling scoops that are designed for easy sample retrieval of granules, powders, and pastes. The scoops are intended for single use to prevent contamination of bulk sample material.
17.40€ - 52.00€
Specifica
Product Type | Scoop |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Tipo di parte inferiore | Flat |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17699790
![]() ![]() |
Heathrow Scientific
120857 |
60 mL | 205 x 40 x 27 mm |
17.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17679790
![]() ![]() |
Heathrow Scientific
120855 |
125 mL | 218 x 49 x 33 mm |
21.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17659790
![]() ![]() |
Heathrow Scientific
120853 |
250 mL | 195 x 58 x 44 mm |
26.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17639790
![]() ![]() |
Heathrow Scientific
120851 |
500 mL | 255 x 92 x 53 mm |
52.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Durable Design
- Large, wide openings for easy sample retrieval
- Flat bottom to stabilize sample on scale or flat surface
- Lot traceable
- Shatterproof constructed of inert, BSE/TSE free material
- Features a long handle to access deep container
- Safe Sample Recovery
- Sterile
- Disposable to ensure no chemical cross-contamination
- Made from FDA food grade polystyrene in an ISO 8 Class clean room
- Meets quality control and GMP requirements for sampling
Specifica
Scoop | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
One-piece | |
REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 and EU 1935/2004 |
Polystyrene | |
Flat | |
Sterile | |
White | |
Sampling Granules, Powders, and Pastes |