Learn More
Thermo Scientific™ Sample Storage Assembled Screw Vial Kits
Store your samples with confidence and convenience with these assembled screw vial kits.
76.70€ - 102.40€
Specifica
Colore chiusura Bianco
Descrizione Kit flaconi assemblati con tappo a vite, tappo intero
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 20 mL
N. per confezione 100
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11911583
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
B7800-20
Trasparente Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12498606
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
B7800-20A
Amber Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Store your samples with confidence in convenient Thermo Scientific™ National™ Sample Storage Assembled Screw Vial Kits.
  • Superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1, Class B) glass vials
  • PTFE-lined solid-top storage caps
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
  • Pack of 100
Specifica
Specifica
Bianco
Vetro
100
Tappo a vite
Kit flaconi assemblati con tappo a vite, tappo intero
20 mL
Polipropilene