missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAMD3 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1A11F2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | SAMD3 |
---|---|
Clone | 1A11F2 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16848625
|
Proteintech
66599-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16838625
|
Proteintech
66599-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The function of this protein remains unknown.Specifica
SAMD3 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SAMD3 | |
Samd3 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1A11F2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Rat | |
Q8N6K7 | |
154075, 685940 | |
SAMD3 Fusion Protein Ag11319 | |
Primary | |
-20°C | |
SAMD3 |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto