Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Ideal for work with narrow tubes and containers with small openings.
26.70€ - 684.00€
Prodotti 21
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Sterilità Assorbimento lampadina (sistema metrico) Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Sterilità Assorbimento lampadina (sistema metrico) Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15317843
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
241
1.3 mL Non-sterile 0.8 mL Bulk
29.40€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-11-2025
Aggiungi al carrello
15357843
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
242NL-1S
4 mL Sterile 3 mL Individually Wrapped
81.40€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
15377893
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
694NL
6.7 mL Non-sterile 3.0 mL 500/Pk.
30.65€
pezzi 500
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11387863
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
241NL
1.2 mL Non-sterile 0.8 mL 500/Pk.
29.40€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
15327843
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
241NL-1S
1.2 mL Sterile 0.8 mL Individually Wrapped
64.30€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-10-2025
Aggiungi al carrello
11367863
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
242NL
4.0 mL Non-sterile 3.0 mL 500/Pk.
29.05€
pezzi 500
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15367843
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
242NL-20S
4.0 mL Sterile 3.0 mL 20/Bag
72.80€
pezzi 760
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-10-2025
Aggiungi al carrello
11621839
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
251NL
4.6 mL Non-sterile 3.3 mL 500/Pk.
39.00€
pezzi 500
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11377863
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
252NL
15 mL Non-sterile 11.6 mL 500/Pk.
26.70€
pezzi 250
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15347853
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
252NL-20S
15 mL Sterile 11.6 mL 20/Bag
33.40€
pezzi 200
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
15337843
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
242
4.3 mL Non-sterile 3.1 mL Bulk
29.05€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-12-2025
Aggiungi al carrello
10574048
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
242-1S
4.3 mL Sterile 3.1 mL Individually Wrapped
684.00€
pezzi 4000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-01-2026
Aggiungi al carrello
15347843
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
242-20S
4.3 mL Sterile 3.1 mL 20/Bag, 760/Pk., 6080/Cs.
72.80€
pezzi 760
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
15387843
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
251
4.5 mL Non-sterile 3.3 mL Bulk
29.80€
pezzi 500
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15397843
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
251-1S
4.5 mL Sterile 3.3 mL Individually Wrapped
82.50€
pezzi 500
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15307853
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
251-20S
4.5 mL Sterile 3.3 mL 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
56.50€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
15317853
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
252
15.3 mL Non-sterile 11.6 mL Bulk
26.70€
pezzi 250
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
15327853
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
252-1S
15.3 mL Sterile 11.6 mL Individually Wrapped
46.30€
pezzi 250
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-12-2025
Aggiungi al carrello
15337853
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
252-20S
15.3 mL Sterile 11.6 mL 20/Bag, 200/Pk., 2000/Cs.
33.40€
pezzi 200
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-10-2025
Aggiungi al carrello
11641839
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
694
6.7 ml Non-sterile 3 ml Bulk
30.65€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-10-2025
Aggiungi al carrello
15367893
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
694-1S
6.9 mL Sterile 3.2 mL Individually Wrapped
90.35€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Eliminate plugging, packaging and autoclaving with Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes. These polyethylene pipettes prevent cross-contamination and are used narrow tubes and containers with small openings . The single-unit design features a built-in pipette bulb, and a flexible stem bends to sample from narrow or small tubes.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage