Learn More
Samarium ingot, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
141.71€ - 381.90€
Identificatori chimici
CAS | 7440-19-9 |
---|---|
Formula molecolare | Sm |
Molecular Weight (g/mol) | 150.36 |
Numero MDL | MFCD00011233 MFCD00151299 |
InChI Key | KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l |
PubChem CID | 23951 |
ChEBI | CHEBI:33374 |
IUPAC Name | samarium |
SMILES | [Sm] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11386507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000295.14 |
25 g |
141.71€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11396507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000295.22 |
100 g |
381.90€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-19-9 | |
150.36 | |
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N | |
23951 | |
samarium |
Sm | |
MFCD00011233 MFCD00151299 | |
samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l | |
CHEBI:33374 | |
[Sm] |
Specifica
Samarium | |
ingot | |
Silver Gray solid | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011233 MFCD00151299 | |
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N | |
samarium | |
23951 | |
Odorless |
Silver to Gray | |
7440-19-9 | |
7.52 g/cm3 | |
Sm | |
samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l | |
[Sm] | |
150.36 | |
CHEBI:33374 | |
Air-stable poly bottle |
Sicurezza e movimentazione
P210-P223-P231+P232-P240-P241-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
H228-H260
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.3; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-128-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures