Learn More
Samarium, 99.9%, (trace metal basis), 20 to 40 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10115553
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-19-9
Formula molecolare Sm
Molecular Weight (g/mol) 150.36
Numero MDL MFCD00011233 MFCD00151299
InChI Key KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC Name samarium
SMILES [Sm]
Specifica
Punti di ebollizione 1778.0°C
Materiale o nome chimico Samarium
Punto di fusione 1072.0°C
Nota nome 40 Mesh
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare Sm
Numero UN 3132
Fieser 17,305
Indice di Merck 15, 8484
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hydrogen
Peso formulazione 150.36
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Samarium, powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.