Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal
127.00€ - 210.00€
Identificatori chimici
CAS 405060-95-9
Formula molecolare C21H17Cl3N4OS, C21H17Cl3N4OS
Sinonimo eIF-2alpha Inhibitor; SAL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15436259
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J64192.#0
5 mg
127.00€
5mg
15446259
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J64192.MA
10 mg
210.00€
10mg
Descrizione
Descrizione
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2 α-subunit) dephosphorylation, inhibiting global protein translation. Salubrinal is a specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
405060-95-9
C21H17Cl3N4OS, C21H17Cl3N4OS
eIF-2alpha Inhibitor; SAL
Specifica
Pale Brown
405060-95-9
479.81g/mol
Light Sensitive
Powder
ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)NC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
479.80
2°C to 8°C
C21H17Cl3N4OS, C21H17Cl3N4OS
eIF-2alpha Inhibitor; SAL
Apoptosis Reagent
LCOIAYJMPKXARU-UHFFFAOYNA-N
3-phenyl-N-(2,2,2-trichloro-1-{[(quinolin-8-yl)carbamothioyl]amino}ethyl)prop-2-enamide
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Keep cold