Learn More
Hamilton™ SaltLine™ Luer Lock Syringes
Choose these syringes when a precise flow is critical for almost any application.
172.00€ - 199.00€
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10491591
Vedere i documenti
Hamilton™
203260
5 mL
196.00€
Pezzo
10777534
Vedere i documenti
Hamilton™
203270
10 mL
195.00€
Pezzo
11522495
Vedere i documenti
Hamilton™
203240
199.00€
Pezzo
11562455
Vedere i documenti
Hamilton™
203220
250 μL
172.00€
Descrizione
  • PTFE luer lock termination is extremely common as it provides the most flexible options for connection of tubing
  • Available in a range of volumes
  • Applications include microfluidics, drug/nutritional infusions, electrospinning, mass spectrometer calibration, cell feeding and more