Learn More
Salicylic acid, 99%
Codice prodotto. p-7082022
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
250g
500g
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Salicylic acid is used as a food preservative as well as in the treatment of many skin disorders such as acne, dandruff, psoriasis and seborrheic dermatitis of the skin and scalp. It is an antiseptic. It is mainly used in the pharmaceutical industry for the manufacture of antipyretic, analgesic, anti-inflammatory and diuretic drugs. It is also used in dye industry for making azo direct dye and for acidic mordant dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applicazioni
L'acido salicilico viene utilizzato come conservante alimentare e nel trattamento di molti disturbi della pelle quali acne, forfora, psoriasi e dermatite seborroica della pelle e del cuoio capelluto. Ha funzioni antisettiche. Viene utilizzato principalmente nell'industria farmaceutica per la produzione di farmaci antipiretici, analgesici, antinfiammatori e diuretici. Viene inoltre utilizzato nell'industria della tintura per la produzione di coloranti azoici diretti e di tinture a mordente acido.
Solubilità
Solubile in tetracloruro di carbonio, benzene, propanolo, etanolo assoluto, acetone, toluene ed etere. Poco solubile in acqua.
Note
Fotosensibile. Incompatibile con agenti ossidanti forti, basi forti, iodio, ferro e sali di ferro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-72-7
Formula molecolare C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Numero MDL MFCD00002439
InChI Key YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC Name Acido 2-idrossibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylic acid
Punto di fusione 158°C to 160°C
Punti di ebollizione 211°C (20mmHg)
Beilstein 774890
Indice di Merck 14,8332
Informazioni di solubilità Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 138.12
Percent Purity 99%
Densità 1.443
Quantità 250 g
Punto d'infiammabilità 157°C (315°F)
Sensibilità Light sensitive
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Salicylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Salicylic acid