Learn More
Salicylaldehyde azine, 97%
Description
Salicylaldehyde azine is used in the preparation of 2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid 2-(2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carbonyl)hydrazide by reacting with propadienedione . It has anthelmintic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Salicylaldehyde Azine is used in the preparation of 2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid 2-(2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carbonyl)hydrazide by reacting with propadienedione . It has anthelmintic activity.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide, methanol and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | Salicylaldehyde Azine |
Punto di fusione | 216°C to 222°C |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 10 g |
Beilstein | 1913597 |
Informazioni di solubilità | Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and ethyl acetate. Slightly soluble in water. |
Peso formulazione | 240.26 |
Percent Purity | 97% |
Safety and Handling
- Salicylaldehyde azine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.