Learn More
Salicylaldehyde, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11944791
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-02-8, 108-95-2
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Numero MDL MFCD00003317
InChI Key SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
PubChem CID 6998
ChEBI CHEBI:16008
IUPAC Name 2-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylaldehyde
Punto di fusione -7.0°C
Colore Yellow
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 197.0°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 1% max. (Phenol) (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare 2-(HO)C6H4CHO
Indice di rifrazione 1.5720 to 1.5740
Quantità 5 kg
Beilstein 08,31
Indice di Merck 15,8462
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.