Learn More
Salicylaldehyde, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10367160
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-02-8, 108-95-2
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Numero MDL MFCD00003317
InChI Key SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
PubChem CID 6998
ChEBI CHEBI:16008
IUPAC Name 2-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylaldehyde
Punto di fusione -7.0°C
Colore Yellow
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 197.0°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 1% max. (Phenol) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare 2-(HO)C6H4CHO
Indice di rifrazione 1.5720 to 1.5740
Quantità 250 g
Beilstein 08,31
Indice di Merck 15,8462
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Salicylaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .