Learn More
Saint-Gobain Chemware™ PTFE Watch Glasses
Used for weighing, crystallization, and drying
31.86€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Forma | Round |
Tipo | Watch Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Crystallization and Drying, Used as Beaker Covers, Weighing |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10677925
|
Saint-Gobain
D1069012 |
5 cm | 11 mL | N/A | |||||
Descrizione
Used for weighing, crystallization, and drying
Chemically compatible with virtually all industrial chemicals and solvents; exceptions include molten alkali metals, fluorine, and strong fluorinating agents.
- All sizes molded to same contour for easy stacking
- Noncontaminating, nonstick
- Also act as beaker covers for Chemware PTFE Griffin Beakers (05-586-1 Series)
Specifica
PTFE | |
Round | |
Watch Glass | |
Crystallization and Drying, Used as Beaker Covers, Weighing |