Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers
Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers ideal for ultrapure applications.
60.35€ - 92.89€
Specifica
Colore | Transparent |
---|---|
Materiale | PTFE |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10787175
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069536 |
50 mL |
60.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12356988
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069537 |
125 mL | |||||||
Descrizione
- Designed for rapid heat transfer
- Can be heated in a microwave or directly on a hot plate up to 500°F (260°C)
- Transparent
- Graduated for easy measuring
- Autoclavable
Specifica
Transparent | |
Becher | |
Reusable | |
Griffin |
PTFE | |
Autoclavable | |
Sì |