Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin Beakers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Descrizione
- Nonwettable, unbreakable and heat resistant
- Easy to clean
- Broad spout for easy pouring
- Can be heated on hotplate up to 288°C (550°F) when proper care is exercised
- Specially molded bottom allows rapid heat transfer
- Unlike most PTFE beakers, these will boil water when covered
Applications:
Ideal for digestion
Specifica
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 0.03 oz. |
Capacità (sistema metrico) | 1 mL |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Digestion |
Altezza (sistema imperiale) | 0.5 in. |
Altezza (sistema metrico) | 1.27 cm |
Include | Beccuccio |
Temperatura (sistema imperiale) operativa max | 550°F |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 288°C |
Tipo | Becher |