Learn More
Saint-Gobain Chemware™ in resina di fluoropolimero PTFE, Policemen
For delicate transfer or scraping of precipitates and residues
20.95€ - 104.80€
Specifica
Product Type | Spatola, Policemen |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Trasferimento o raschiamento delicato dei precipitati e dei residui |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.28 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.023 cm |
Include | Punta a scalpello e tagliente diagonale |
Descrizione
- Puntale cesello ed estremità a taglio diagonale
- Resistente alla corrosione
- Inerte e non contaminante
- Resistente al calore a 288°C (550°F)
Specifica
Spatola, Policemen | |
0.28 in. | |
Punta a scalpello e tagliente diagonale |
Trasferimento o raschiamento delicato dei precipitati e dei residui | |
0.023 cm | |
PTFE Fluoropolymer Resin |