Learn More
Saint Gobain Life Sciences Telo di protezione in Bytac™
Put the protection of FEP fluoropolymer on any surface with Bytac™ Surface Protectors.
246.00€ - 714.48€
Specifica
Product Type | Protezione per piano da lavoro |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 15 piedi |
Da utilizzare con (applicazione) | Protezione di banchi da lavoro, cappe aspiranti, tavoli provvisori, pareti e soffitti, splash screen, pareti di cabine di verniciatura e altre superfici dei laboratori |
Quantità | Ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11785088
|
Saint Gobain Life Sciences
D9860012 |
15 piedi x 12,5 in. (4,6 m x 320 mm) | FEP, alluminio |
275.00€
4.60m |
Spedizione stimata: 06-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10748571
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069329 |
15 piedi x 25 in. (4,6 m x 640 mm) | FEP, alluminio |
662.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15690191
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069329 |
15 piedi x 25 in. (4,6 m x 640 mm) | FEP, alluminio | ||||||
11775088
|
Saint Gobain Life Sciences
D9860005 |
15 piedi x 12,5 in. (4,6 m x 320 mm) | FEP |
246.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10243001
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069324 |
15 piedi x 25 in. (4,6 m x 640 mm) | FEP, vinile |
714.48€
4.50m |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Put the protection of FEP fluoropolymer on any surface
- Made of an overlay of FEP film bonded to a support backing of vinyl or aluminum (backing is coated with pressure-sensitive acrylic adhesive)
- Protect benchtops, fume hoods, temporary tables, walls/ceilings, splash screens, walls of spray booths, and other lab surfaces
- Help protect surfaces against absorption of toxic or radioactive chemicals
- Corrosive chemicals, paint, oil, grease, and sticky substances wipe off easily with damp sponge
- Cut easily with scissors
- Install easily—simply peel off protective paper from adhesive backing and apply to surface
Order Info
Bytac protector with vinyl backing recommended for temperatures up to 93°C (200°F); with aluminum foil backing, can be used up to 182°C (360°F).
Specifica
Protezione per piano da lavoro | |
15 piedi | |
Protezione di banchi da lavoro, cappe aspiranti, tavoli provvisori, pareti e soffitti, splash screen, pareti di cabine di verniciatura e altre superfici dei laboratori | |
Ciascuno |