Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S45 Stainless-Steel Heated Bath Circulators
Perfect for internal or external circulation. Offered in a wide selection for efficient heating from ambient 13° to 200°C, with maximum bath volume of 41 liters.
3527.55€ - 5054.20€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 41 L |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE/ROHS/WEEE |
Dimensioni (L x P x A) | 24.7 x 15 x 21.9 in. (62.8 x 38.1 x 55.6 cm) |
Lunghezza (sistema imperiale) | 24.7 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 62.8 cm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Gamma di temperatura | Tensione | Frequenza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Gamma di temperatura | Tensione | Frequenza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11610841
|
Thermo Scientific™
1521451 |
SC100 | Ambient +13° to 100°C | 230 V | 50 Hz |
3527.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11931216
|
Thermo Scientific™
1531451 |
SC150 | Ambient +13° to 150°C | 230 V | 50 Hz | ||||
11620881
|
Thermo Scientific™
1541451 |
SC150L | Ambient +13° to 150°C | 230 V | 50 Hz |
4612.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11670891
|
Thermo Scientific™
1551451 |
AC150 | Ambient +13° to 150°C | 230 V | 50 Hz |
4381.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11680911
|
Thermo Scientific™
1561451 |
AC200 | Ambient +13° to 200°C | 230 V | 50 Hz |
4753.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12709725
|
Thermo Scientific™
1571455 |
PC200 | Ambient +13° to 200°C | 200/230 V | 50/60 Hz |
4858.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
12622825
|
Thermo Scientific™
1581455 |
PC201 | Ambient +13° to 200°C | 200/230 V | 50/60 Hz | ||||
Descripción
Perfect for internal or external circulation. Thermo Scientific™ SAHARA S45 stainless-steel baths are offered in a wide selection for efficient heating from ambient 13° to 200°C, with maximum bath volume of 41 liters. The SAHARA series of heated bath circulators are available with a wide variety of work area dimensions to meet your internal or external circulation requirements. A selection of eight different controllers will create the perfect fit for your application. Rugged and corrosion-resistant for high temperature applications up to 300°C.
Environmentally Friendly Design
- Save up to 80% on energy costs and thousands of kilowatt hours during the life of the system
- All units are RoHS-compliant (lead- and mercury-free) and use recycled packaging
Safe Operation
- All units are UL/CSA compliant, assuring safe operation in the unlikely event of a fault condition
Easy to Use
- All thermostats feature an intuitive user interface with bright display to view critical readings
- Thermostat can be turned and positioned on all four sides on the bath for easy viewing
- Each system comes with a quick-start guide for simple setup and operation
- Lead- and mercury-free
- 115/60 Hz units are UL listed or recognized
- IQ/OQ compliance is optional
Includes:
Communication cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord
Recommended for:
- Viscometers
- Spectrophotometers
- Refractometers
- Metrology
- Warranty varies by country, please contact us for details
- Warranty varies by country, please contact us for details
Especificaciones
41 L | |
24.7 x 15 x 21.9 in. (62.8 x 38.1 x 55.6 cm) | |
62.8 cm | |
38.1 cm | |
55.6 cm | |
20.3 kg |
CE/ROHS/WEEE | |
24.7 in. | |
15 in. | |
21.9 in. | |
44.7 lb. |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.