Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S13 Stainless-Steel Heated Bath Circulators
Perfect for internal or external circulation. Offered in a wide selection for efficient heating from ambient 13° to 300°C, with maximum bath volume of 12 liters.
2405.00€ - 4954.65€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 12 L |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE/ROHS/WEEE |
Dimensioni (L x P x A) | 16.7 x 12.6 x 18 in. (42.8 x 32.1 x 45.6 cm) |
Lunghezza (sistema imperiale) | 16.7 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 42.8 cm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Tensione | Frequenza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Tensione | Frequenza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11670831
|
Thermo Scientific™
1521131 |
SC100 | 230 V | 50 Hz |
2405.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11690851
|
Thermo Scientific™
1531131 |
SC150 | 230 V | 50 Hz |
2864.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11690871
|
Thermo Scientific™
1541131 |
SC150L | 230 V | 50 Hz | |||||
11630891
|
Thermo Scientific™
1551131 |
AC150 | 230 V | 50 Hz |
3427.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10669589
|
Thermo Scientific™
1561131 |
AC200 | 230 V | 50 Hz |
3557.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12652825
|
Thermo Scientific™
1571135 |
PC200 | 200/230 V | 50/60 Hz |
4432.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12729725
|
Thermo Scientific™
1581135 |
PC201 | 200/230 V | 50/60 Hz |
4653.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12692815
|
Thermo Scientific™
1591135 |
PC300 | 200/230 V | 50/60 Hz |
4954.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Perfect for internal or external circulation. Thermo Scientific SAHARA S13 stainless-steel heated baths are offered in a wide selection for efficient heating from ambient 13° to 300°C, with maximum bath volume of 12 liters. The SAHARA series of heated bath circulators are available with a wide variety of work area dimensions to meet your internal or external circulation requirements. A selection of eight different controllers will create the perfect fit for your application. Rugged and corrosion-resistant for high temperature applications up to 300°C.
Environmentally Friendly Design
- Save up to 80% on energy costs and thousands of kilowatt hours during the life of the system
- Lead- and mercury-free
- All units are RoHS-compliant (lead- and mercury-free) and use recycled packaging
Safe Operation
- All units are UL/CSA compliant, assuring safe operation in the unlikely event of a fault condition
Easy to Use
- All thermostats feature an intuitive user interface with bright display to view critical readings
- Thermostat can be turned and positioned on all four sides on the bath for easy viewing
- Each system comes with a quick-start guide for simple setup and operation
Note:
- 115/60 Hz units are UL listed or recognized
- IQ/OQ compliance is optional
Includes:
Communication cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord
Recommended for:
- Viscometers
- Spectrophotometers
- Refractometers
- Metrology
- Warranty varies by country, please contact us for details
Specifica
12 L | |
16.7 x 12.6 x 18 in. (42.8 x 32.1 x 45.6 cm) | |
42.8 cm | |
32.1 cm | |
45.6 cm | |
12.3 kg |
CE/ROHS/WEEE | |
16.7 in. | |
12.6 in. | |
18 in. | |
27 lb. |