Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA PPO S21P Heated Bath Circulators
Ideal when visibility of your application is required. These baths maintain temperatures from ambient +13° to 100°C, with maximum bath volume of 21 liters.
Marca:  Thermo Scientific™ 1533211
Codice prodotto. 11948299
  • 2351.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
SC150
CE/ROHS/WEEE
17 L/min.
Ambient +13° to 100°C
25.3 in.
14.1 in.
14.2 in.
14.5 lb.
230 V 50 Hz
50 Hz
21 L
RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Force Pump, Suction Pump
25.3 x 14.1 x 14.2 in. (64.2 x 35.8 x 36.1 cm)
64.2 cm
35.8 cm
36.1 cm
6.6 kg
230 V
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SAHARA PPO S21P Heated Bath Circulators >