Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA Acrylic S19T Heated Bath Circulators
Ideal when visibility of your application is required, with efficient heating from ambient plus 13°C to a maximum of 80°C.
Specifica
Certificazione/Conformità CE/ROHS/WEEE
Dimensioni (L x P x A) 20.7 x 12.4 x 14 in. (52.6 x 31.5 x 35.5 cm)
Altezza (sistema imperiale) 14 in.
Altezza (sistema metrico) 35.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 20.7 in.
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
CE/ROHS/WEEE
14 in.
20.7 in.
19.1 lb.
19 L
31.5 cm
20.7 x 12.4 x 14 in. (52.6 x 31.5 x 35.5 cm)
35.5 cm
52.6 cm
8.7 kg
12.4 in.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SAHARA Acrylic S19T Heated Bath Circulators