Learn More
SCAT Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 Extension Funnel
Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 Extension Funnel è un accessorio per i sistemi LISA HPLC/UHPLC.
Marca:  SCAT 450120
72.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17376429
  • 98.65€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Accessorio per tappo di sicurezza 'LISA,' V3.0Imbuto di prolunga con coperchio incernieratoRealizzato in PTFE per una resistenza chimica ottimale
Specifica
Specifica
Sistemi HPLC / UHPLC
PTFE
Elettricamente conduttivo
Imbuto di prolunga con cavo di messa a terra
M30x35