Learn More
SCAT Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 Extension Funnel
Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 Extension Funnel è un accessorio per i sistemi LISA HPLC/UHPLC.
Marca:  SCAT 350120
67.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17346429
  • 91.65€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Accessorio per tappo di sicurezza 'LISA,' V3.0Imbuto di prolunga con coperchio incernieratoRealizzato in PTFE per una resistenza chimica ottimale
Specifica
Specifica
Sistemi HPLC / UHPLC
PTFE
Non elettricamente conduttivo
Imbuto di estensione
M30x35