Learn More
DWK Life Sciences Safety Standard Ground Cone, with collar
DURAN™ safety ground joints for increased safety requirements.
96.70€ - 281.00€
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15806911
|
DWK Life Sciences
286183403 |
32 mm |
195.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15816911
|
DWK Life Sciences
286184502 |
40 mm |
281.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15866901
|
DWK Life Sciences
286181402 |
13 mm |
96.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15876901
|
DWK Life Sciences
286181908 |
17 mm |
108.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15886901
|
DWK Life Sciences
286182407 |
22 mm |
104.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15896901
|
DWK Life Sciences
286182904 |
26 mm |
112.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Securing joints by using our KECK™-products is a well-known and proven method. In order to meet high safety demands, e.g. when dealing with hazardous substances or pressure differences, DURAN™ Safety Joints offer very good protection against accidental loosening of the connection. Furthermore, DURAN™ Safety Joints offer a system to separate jammed cones and sockets. This minimizes the risk of breakage and related threats. The DURAN™ cores with collar are designed for this purpose with an additionally formed glass ring.
- Core with collar and additionally moulded glass ring prevents unintentional loosening of the ground joint
- Firmly seated ground joints can be loosened more easily here. The danger of glass breakage and associated risks is thus minimized.
- Use in equipment for handling hazardous substances or working with pressure differences.g in the high vacuum range
- Tight closure due to standard ground joint
- Glass articles for further processing
Specifica
10/Pk. | |
With Collar |