Learn More
Brady™ Safety Sign COVID-19 Keep Social Distance
An efficient solution with clear safety instructions to easily communicate COVID-19 countermeasures on work floors.
12.25€ - 13.30€
Specifica
Materiale Laminated Polyester
Tipo di montaggio Self-adhesive
Dimensioni (L x P) 800 x 80 mm (W x H)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Lingue Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lingue Prezzo Quantità e disponibilità  
16506424
Vedere i documenti
Brady™
306829
Dutch
13.30€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
16506444
Vedere i documenti
Brady™
306849
Swedish
13.10€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
16516424
Vedere i documenti
Brady™
306830
French
13.10€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
16526424
Vedere i documenti
Brady™
306831
German
13.30€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
16536424
Vedere i documenti
Brady™
306832
English
13.30€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
16546424
Vedere i documenti
Brady™
306833
Spanish
13.10€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
16556424
Vedere i documenti
Brady™
306834
Italian
13.10€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
16556444
Vedere i documenti
Brady™
306854
Norwegian Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16586434
Vedere i documenti
Brady™
306847
Danish
13.10€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
16596434
Vedere i documenti
Brady™
306848
Finnish
13.10€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Provides clear, visual communication where it matters
  • Highlights the use of appropriate personal protection
  • Easily communicates social distancing and hygiene
Specifica
Specifica
Laminated Polyester
Self-adhesive
800 x 80 mm (W x H)