Learn More
Deutsch Neumann™ Tubi del gas di sicurezza
Provides safe and easy connection to gas burners. Deutsch Neumann™ Safety Gas Hoses consist of a rubber tube, threaded metal spiral and end sockets on both sides.
41.65€ - 71.30€
Specifica
Product Type | Tubo del gas di sicurezza |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per bruciatori a gas rispondenti a DIN 30 665 e tutti i gas |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10077760
|
Deutsch Neumann™
3608050 |
500 mm |
41.65€
500mm |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10119510
|
Deutsch Neumann™
3608060 |
600 mm |
42.95€
600mm |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10684271
|
Deutsch Neumann™
3608075 |
750 mm |
47.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10383281
|
Deutsch Neumann™
3608125 |
1000 mm |
63.65€
1250mm |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10129700
|
Deutsch Neumann™
3608150 |
1250 mm |
71.30€
1500mm |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Working pressure to 100 mbar
- For gas burners meeting DIN 30 665
- For all gases meeting DVGW Work Code G 260
Specifica
Tubo del gas di sicurezza | |
Per bruciatori a gas rispondenti a DIN 30 665 e tutti i gas |