Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Boston Round Amber Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage with plastisol coating for safety are easier to grip and harder to break.
73.00€ - 156.00€
Specifica
Colore | Amber |
---|---|
Materiale | Glass (Type 3) |
Colore chiusura | White |
Closure Included | Yes |
Bocca | Narrow |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16154497
|
Fisherbrand™
FB02911894 |
120 mL |
103.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 05-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16114467
|
Fisherbrand™
FB02911815 |
240 mL |
73.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16124467
|
Fisherbrand™
FB02911817 |
480 mL |
85.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16104467
|
Fisherbrand™
FB02911814 |
950 mL |
156.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 08-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Coated in layer of plastisol
- Shatter-resistant coating reduces chance of breakage
- If broken, safety coating will contain contents long enough for disposal
- Non-slip coating also allows greater ease of stability, wet or dry
- Not autoclavable
Specifica
Amber | |
White | |
Narrow | |
PTFE/Polyethylene Foam |
Glass (Type 3) | |
Yes | |
Safety-coated Boston Round Bottle | |
Polypropylene |