Learn More
SCAT™ Contenitore di sicurezza, HDPE-EC
Contenitori per varie applicazioni in laboratorio e in produzione. Compatibile con il sistema SCAT per la sicurezza dei solventi. Prestare attenzione alla corretta dimensione della filettatura dei contenitori. Sul sito www.SCAT-europe.com troverete utili strumenti per una semplice determinazione del filo.
Marca:  SCAT™ 108330
25.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17917250
  • 31.70€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of very robust and electrically conductive HDPE, which is very resistant to solvents commonly used in laboratories
  • Filling quantities from 10 L for use with HPLC systems up to massive 60 L drums for the collection of large quantities of containers (e.g. professional SymLine™ disposal systems)
  • Thread types S50, S60/61, S70/71 and S90 are commonly used in the laboratory and are all compatible
  • Safety Waste Caps range for the safe disposal of volatile, hazardous substances
  • Special safety features such as integrated visibility strips or floats ensure permanent fill level monitoring
  • Practical designs as space-saving canisters allow safe storage of liquid waste even in small areas or in hazardous goods cabinets
Specifica
Specifica
2.6 gal.
UN-Y approval
Black
192 x 311 x 232 mm
Canister with UN-Y Approval
10 L
S60/61
Canister, 10 Liter, S60/61, PE-HD electrostatic conductive, UN-Y approval, dimensions (W x H x D): 192 x 311 x 232 mm
Collection of Flammable Liquid Waste
HDPE