Learn More
SCAT™ Contenitore di sicurezza, HDPE-EC
Contenitori per varie applicazioni in laboratorio e in produzione. Compatibile con il sistema SCAT per la sicurezza dei solventi. Prestare attenzione alla corretta dimensione della filettatura dei contenitori. Sul sito www.SCAT-europe.com troverete utili strumenti per una semplice determinazione del filo.
Marca: SCAT™ 108217
62.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Contenitori per tutti gli usi
- In PE-HD o PP
- Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
- Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
- Elevata resistenza chimica
- Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
- Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
- Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
- Elevate prestazioni di lavoro
- Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
- Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Non autoclavabile | |
S60/61 | |
185 x 290 x 265 mm | |
Imbuti di sicurezza | |
HDPE |
10 L | |
Nero | |
Per la raccolta di rifiuti liquidi infiammabili e adatti al sistema di sicurezza S.C.A.T™ | |
Con strisce verdi sull'impugnatura, senza certificazione UN-Y | |
Tanica |