Learn More
SCAT Contenitore di sicurezza
Contenitori per varie applicazioni in laboratorio e in produzione. Compatibile con il sistema SCAT per la sicurezza dei solventi. Prestare attenzione alla corretta dimensione della filettatura dei contenitori. Sul sito www.SCAT-europe.com troverete utili strumenti per una semplice determinazione del filo.
Marca: SCAT 108189
51.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Contenitori per tutti gli usi
- In PE-HD o PP
- Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
- Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
- Elevata resistenza chimica
- Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
- Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
- Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
- Elevate prestazioni di lavoro
- Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
- Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Non autoclavabile | |
10 L | |
Bianco traslucido | |
190 x 230 x 310 mm | |
Omologato UN-Y, con fluorizzazione interna | |
Tanica |
2.6 gal. | |
S55 | |
Tanica 10 L, S55, F-HDPE con omologazione UN, dimensioni (L x A x P): 190 x 310 x 230 mm | |
For All Purposes and Suitable for The S.C.A.T™ SafetySystem | |
HDPE |