Learn More
SCAT Contenitore di sicurezza
Contenitori per varie applicazioni in laboratorio e in produzione. Compatibile con il sistema SCAT per la sicurezza dei solventi. Prestare attenzione alla corretta dimensione della filettatura dei contenitori. Sul sito www.SCAT-europe.com troverete utili strumenti per una semplice determinazione del filo.
Marca: SCAT 108115
144.56 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Contenitori per tutti gli usi
- In PE-HD o PP
- Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
- Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
- Elevata resistenza chimica
- Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
- Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
- Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
- Elevate prestazioni di lavoro
- Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
- Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Non autoclavabile | |
30 L | |
Bianco traslucido | |
290 x 380 x 400 mm | |
2 aperture | |
Tanica |
7.9 gal. | |
S60/61 e GL45 | |
Tanica 30 L, con 2 aperture S60/61 e GL45 PE-HD, dimensioni (largh. x alt. x prof.): 290 x 400 x 380 mm ***Improvazione UN-Y non valida*** | |
For All Purposes and Suitable for The S.C.A.T™ SafetySystem | |
HDPE |