Learn More
SCAT Contenitore di sicurezza
Contenitori per varie applicazioni in laboratorio e in produzione. Compatibile con il sistema SCAT per la sicurezza dei solventi. Prestare attenzione alla corretta dimensione della filettatura dei contenitori. Sul sito www.SCAT-europe.com troverete utili strumenti per una semplice determinazione del filo.
Marca:  SCAT 107959
31.09 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10620441
  • 39.35€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Contenitori per tutti gli usi
  • In PE-HD o PP
  • Adatto per il sistema di sicurezza SCAT
  • Volumi compresi tra 2,5 l e 60 l
  • Elevata resistenza chimica
  • Controllare la scheda tecnica per l'approvazione UN
  • Vasta gamma di accessori: beccucci, vaschette di raccolta, imbuti, imbuti, SafetyWasteCaps e adattatori
  • Smaltimento sicuro dei rifiuti HPLC e dei rifiuti chimici in genere
  • Elevate prestazioni di lavoro
  • Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
  • Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Specifica
Non autoclavabile
30 L
Bianco traslucido
290 x 380 x 400 mm
Approvazione UN-Y
Tanica
7.9 gal.
S60/61
Tanica 30 L, S60/61, PE-HD, omologazione UN-Y, dimensioni (L x A x P): 290 x 400 x 380 mm
For All Purposes and Suitable for The S.C.A.T™ SafetySystem
HDPE