Learn More
Justrite™ Safety Cabinet Standard
Marca:  Justrite™ 8945021
Codice prodotto. 11985426
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
2 door, manual, 2 adj shelves not for phenol, nitric /sulphuric acid, steel, double wall dual vents, earth wire connections, leakproof sills, levelling feet blue 1,651mm x 1,092mm x 457mm (w x h x d) 170L