Learn More
Azpack™ Portabottiglie di sicurezza
Choose a single or double carrier. Azpack™ Safety Bottle Carrier includes a hole in the top of the lid to keep the bottle still.
Marca:  Azpack™ 1235-8258
Codice prodotto. 12358258
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Choose a single or double carrier. Azpack™ Safety Bottle Carrier includes a hole in the top of the lid to keep the bottle still.
  • Constructed of HDPE
  • Good chemical resistance
  • Strong rigid swivel handle
  • Holds plain Winchester type bottles up to 2. 5L capacity
  • Exterior Diameter: 164mm
  • Internal Diameter: 163mm
  • Thickness: 2.5 to 3.5mm
Specifica
Specifica
Maniglia girevole
HDPE
294 mm
Portabottiglie Winchester
Single
293 mm