Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Satin Plus Guanti ambidestri in lattice - Bianco
Per un eccellente controllo tattile in applicazioni non sterili, i guanti Kimtech™ Satin Plus ambidestri in lattice offrono le prestazioni, il comfort e la sicurezza richiesti dagli analisti.
Specifica
Certificazione/Conformità | DIPI di Categoria III, EN420:2003 EN374-1 antispruzzo per laboratorio chimico ed EN374-2 rischi microbiologici ISO 9001 e ISO 13485 |
---|---|
Classificazione | DPI di categoria III |
Colore | Naturale |
Monouso | Sì |
Finitura esterna | Liscio |
Descrizione
Per un eccellente controllo tattile in applicazioni non sterili, i guanti Kimtech™ Satin Plus ambidestri in lattice offrono le prestazioni, il comfort e la sicurezza richiesti dagli analisti. Con finitura non testurizzata e privi di polveri, questi guanti in lattice liscio sono studiati per garantire una vestibilità comoda e offrire una protezione eccellente in caso di necessità.I guanti ambidestri sono realizzati in lattice naturale delicato sulla pelle. I guanti sono testati per garantire protezione da una serie di agenti contaminanti, inclusi virus e spruzzi di sostanze chimiche, e presentano un livello di proteine <50 μg/g. La finitura completamente liscia di prima qualità rende questi guanti comodi e ideali da indossare doppi. In più, il materiale stabile e liscio assicura precisione e controllo.Inoltre, l'assenza di polvere riduce al minimo la contaminazione ed evita i problemi di secchezza della pelle dell'utilizzatore per garantire che gli operatori della camera bianca siano protetti quanto le applicazioni e le apparecchiature. I guanti monouso non sterili sono inoltre dotati di polsini bordati per una migliore vestibilità e per garantire una migliore tenuta sugli indumenti.Il rigoroso processo di sviluppo, i test sul prodotto e i processi produttivi collaudati garantiscono la conformità di questi guanti in lattice da camera bianca ai requisiti di molteplici normative e controlli di qualità. Inoltre, i guanti sono forniti con tutte le relative informazioni tecniche di supporto.Taglie disponibili/Codici:XS - SP2110ES - SP2220EM - SP2330EL - SP2440EXL - SP2550E
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 protezione da VIRUS e microrganismi
- Il materiale in lattice Satin Plus di prima qualità offre un'elevata protezione dalla contaminazione di microorganismi, schizzi di sostanze chimiche, virus e non solo.
- Adatti all'uso in un'ampia gamma di ambienti di laboratorio e forniti con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa.
- Questi guanti non sterili sono ambidestri, monouso e di colore bianco.
- La finitura liscia offre comfort ed eccellente sensibilità al tatto per le applicazioni di precisione e rende i guanti adatti a essere indossati doppi.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Realizzati in lattice naturale per ridurre il rischio di dermatiti e privi di polvere per ridurre il rischio di irritazione della pelle.
- Disponibili in varie misure, da XS a XL.
Specifica
DIPI di Categoria III, EN420:2003 EN374-1 antispruzzo per laboratorio chimico ed EN374-2 rischi microbiologici ISO 9001 e ISO 13485 | |
Naturale | |
Liscio | |
Sì | |
Lattice | |
Powder Free | |
Polsino con bordino | |
Per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni non sterili |
DPI di categoria III | |
Sì | |
Ambidestri | |
No | |
0.13 mm | |
Guanti per esame | |
Finitura antiscivolo | |
Con bordino/arrotolato |