Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ PFE Latex Guanti ambidestri - Naturale
Realizzati in lattice PFE delicato sulla pelle, i guanti Kimtech™ in lattice PFE ambidestri sono ideali per una vasta gamma di applicazioni di laboratorio, produzione e in ambienti di test.
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 455-1 ed EN455-2, realizzato in conformità al sistema di qualità ISO 9001 |
---|---|
Classificazione | DPI di categoria III |
Colore | Natural |
Monouso | Sì |
Finitura esterna | Testurizzato |
Descrizione
Realizzati in lattice PFE delicato sulla pelle, i guanti Kimtech™ in lattice PFE ambidestri sono ideali per una vasta gamma di applicazioni di laboratorio, produzione e in ambienti di test. I guanti offrono una maggiore sensibilità, prestazioni superiori e un elevato controllo delle contaminazioni, per una protezione efficace in caso di necessità.I guanti ambidestri in lattice PFE sono realizzati in lattice naturale che riduce il rischio di dermatiti. I guanti sono testati per garantire protezione da una serie di agenti contaminanti, inclusi virus e spruzzi di sostanze chimiche, e presentano un livello di proteine <50 μg/g. La finitura di alta qualità con palmo e polpastrelli testurizzati migliora la presa, la sensibilità e il comfort in ambienti asciutti e bagnati.Inoltre, l'assenza di polvere riduce al minimo la contaminazione ed evita i problemi di secchezza della pelle dell'utilizzatore per garantire che gli operatori siano protetti quanto le applicazioni e le apparecchiature. I guanti monouso non sterili sono inoltre dotati di polsini bordati per una migliore vestibilità e per garantire una migliore tenuta sugli indumenti. Taglie disponibili/Codici: XS - E110; S - E220; M - E330; L - E440; XL - E550
- 10 cartoni x 90 guanti ambidestri colore naturale, XL, (totale 900)
- Guanti in lattice naturale con polsini bordati, privi di polveri e con finitura testurizzata per una presa più sicura.
- Non sterili e privi di polveri
- Fabbricati in lattice naturale a basso rischio di dermatite
- Resistenza superiore grazie ai polsini bordati
- Finitura completamente testurizzata per garantire una presa eccellente sull'asciutto e sul bagnato
- Protezione dai virus secondo la ISO 16604
- Disponibili in varie misure, da XS a XL.
Specifica
EN 455-1 ed EN455-2, realizzato in conformità al sistema di qualità ISO 9001 | |
Natural | |
Testurizzato | |
Sì | |
Lattice | |
Powder Free | |
Bordino salvagoccia | |
Per laboratorio e ambienti di sicurezza | |
Confezione da 100 |
DPI di categoria III | |
Sì | |
Ambidestri | |
No | |
0.13 mm | |
Guanti per esame | |
Finitura antiscivolo | |
Con bordino/arrotolato |