Learn More
Sampling Systems™ Sack Samplers
Sampling Systems™ Sack Samplers are a quick and efficient way to obtain samples of the substances within sacks and bags.
115.00€ - 184.00€
Specifica
Product Type Sack Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Da utilizzare con (applicazione) Sampling
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) anima 22 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Tipo di punta Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Tipo di punta Prezzo Quantità e disponibilità  
12977895
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1320A-01
400 mm Plain End
115.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
15869251
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1320B-01
420 mm End Cap
184.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2025
Aggiungi al carrello
15879251
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1320C-01
420 mm End with Bottle Adapter
172.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Single point
  • For taking samples from sacks
Specifica
Specifica
Sack Sampler
Sampling
22 mm
Stainless Steel (316L)
25 mm